Key Documents
SAB5700809
Sigma-Aldrich
Anti-ICAM1 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
BB2, CD54, ICAM1, P3.58
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
57
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
1.05mg/ml
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ICAM1(3383)
Description générale
This gene encodes a cell surface glycoprotein which is typically expressed on endothelial cells and cells of the immune system. It binds to integrins of type CD11a / CD18, or CD11b / CD18 and is also exploited by Rhinovirus as a receptor.
Immunogène
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 250-480 of human ICAM1 (NP_000192.2).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable