MABN1806
Anti-TPP1 Antibody, clone 2E12
clone 2E12, from mouse
Synonyme(s) :
Tripeptidyl-peptidase 1, Cell growth-inhibiting gene 1 protein, Lysosomal pepstatin-insensitive protease, LPIC, Tripeptidyl aminopeptidase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E12, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TPP1(1200)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected TPP1 in CHO cells transfected with TPP1 and TPP1 mutant (Courtesy of Adam Golabek, Ph.D., New York State Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, New York, USA).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected TPP1 in CHO cells expressing WT TPP1 (Courtesy of Adam Golabek, Ph.D., New York State Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, New York, USA).
Neuroscience
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected TPP1 in human placenta tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1