S2657
Monoclonal Anti-S-100 (β-Subunit) antibody produced in mouse
clone SH-B4, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-NEF, Anti-S100, Anti-S100-B, Anti-S100beta
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SH-B4, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
sheep, bovine, goat, pig, feline, rabbit, rat, canine, human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable (: suitable)
indirect ELISA: suitable (:suitable)
western blot: 1:100-1:200 ( (using S-100B Protein, Bovine Brain))
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... S100B(6285)
rat ... S100b(25742)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable