MABN1190
Anti-DLG4 Antibody
mouse monoclonal, 1A8.1
Synonyme(s) :
Disks large homolog 4, Postsynaptic density protein 95, PSD-95, Synapse-associated protein 90, SAP-90, SAP90
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-PSD95 Antibody, clone 1A8.1, clone 1A8.1, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A8.1, monoclonal
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DLG4(1742)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PSD95 in 10 µg of rat hippocampus tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable