574777
Anti-Synapsin I Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Rabbit Anti-Synapsin I, Synapsin I Detection Antibody
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human, rat, mouse, bovine
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Syn1(20964)
Description générale
Immunogène
Application
Frozen Sections (see application references)
Immunoblotting (1:200)
Immunocytochemistry (1:500-1:2500)
Immunoprecipitation (1 µg/200 µg lysate)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Rat brain
Autres remarques
Mandell, J.W., et al. 1992. J. Neurosci.12, 1736.
Fletcher, T.L., et al. 1991. J. Neurosci.11, 1617.
Moore, R.Y., and Berstein, M. 1989. J. Neurosci.9, 2151.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1