MABE1154
Anti-Fibrillarin Antibody, clone 38F3
clone 38F3, from mouse
Synonyme(s) :
Histone-glutamine methyltransferase, U3 small nucleolar RNA-associated protein NOP1, Nucleolar protein 1, U3 snoRNA-associated protein NOP1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
38F3, monoclonal
Espèces réactives
human, rat, yeast, mouse, Drosophila
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FBL(2091)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
A representative lot detected Fibrillarin in Immunocytochemistry applications (Newton, K., et. al. (2003). Mol. Cell. Biol. 23(23):8519-27).
Épigénétique et fonction nucléaire
Qualité
µµ
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2