MABC667
Anti-GPC3 Antibody, clone 9C2
ascites fluid, clone 9C2, from mouse
Synonyme(s) :
SGB, DGSX, MXR7, SDYS, SGBS, OCI-5, SGBS1, GTR2-2, Glypican-3, Intestinal protein OCI-5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9C2, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GPC3(2719)
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected GPC3 in HeLa cells.
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected GPC3 in Jurkat cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected GPC3 in mouse liver, HepG2, HEK293, Jurkat, SK-N-SH, PC-12, and F9 cell lysates.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse liver, HepG2, HEK293, Jurkat, SK-N-SH, PC-12, and F9 cell lysates
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1A
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable