07-1512
Anticorps anti-phospho-WAVE2 (Ser343)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
SCAR2, WASF2, dJ393P12.2, WASP family protein member 2, Protein WAVE-2, Verprolin homology domain-containing protein 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, monkey
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer343)
Informations sur le gène
human ... WASF2(10163)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Structure cellulaire
Signalisation du cytosquelette
Qualité
Analyse par western blotting : une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter la sous-unité phospho-WAVE2 (Ser343) dans 10 µg de lysat de cellules COS-7+EGF non traitées et traitées à la phosphatase lambda.
Description de la cible
Une bande non caractérisée apparaît à environ 103 kDa dans certains lysats.
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Lysats de cellules COS-7+EGF non traitées et traitées à la phosphatase lambda.
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable