Documents
MAB5502
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-transporteur vésiculaire du glutamate de type 1
clone 3C10.2, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Solute carrier family 17 member 7, Brain-specific Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter, vGluT1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3C10.2, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
Exprimé dans un sous-ensemble de neurones glutamatergiques, le transporteur vésiculaire du glutamate de type 1 (VGLUT1) fait entrer le glutamate dans des vésicules synaptiques spécifiques du cerveau présentant une conductance aux ions chlorure qui est inhibée par le glutamate. Les transporteurs vésiculaires du glutamate présentent une affinité apparente beaucoup moins forte que les transporteurs d'acides aminés excitateurs de la membrane plasmique. Le transport du glutamate par le VGLUT1 est saturé avec une K(m) d'environ 2 mM, ce qui est comparable au transport par les vésicules synaptiques. Enfin, les transporteurs du glutamate de la membrane plasmique reconnaissent l'aspartate et le glutamate comme substrats, tandis que le VGLUT1 ne reconnait pas l'aspartate. Les transporteurs vésiculaires de glutamate emballent le neurotransmetteur dans des vésicules synaptiques afin qu'il puisse être libéré dans la synapse. Les VGLUT dépendent d'un gradient de protons qu'ils créent par hydrolyse de l'adénosine triphosphate (ATP). L'affinité des VGLUT pour le glutamate n'est qu'entre un centième et un millième de celle des transporteurs excitateurs d'acides aminés (EAAT).
Spécificité
Réagit avec VGLUT1 (transporteur vésiculaire de glutamate 1).
Immunogène
Protéine recombinante VGLUT1 de rat.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en IH.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'utilisation de cet anticorps anti-VGLUT1, clone 3C10.2, réf. MAB5502, a été validée en IH et WB pour la détection du transporteur vésiculaire de glutamate 1 (VGLUT1).
Sous-domaine de recherche
Canaux ioniques et transporteurs
Marqueurs neuronaux et gliaux
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cerveau de souris.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/500e de ce lot a permis de détecter le transporteur vésiculaire du glutamate 1 dans 10 µg de lysats de cerveau de souris.
Description de la cible
60 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG1 monoclonale de souris purifiée dans un tampon contenant du PBS avec 0,1 % d'azoture de sodium.
Purification sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 ºC, en aliquotes non diluées, pendant 6 mois à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Cerveau
Peptide de contrôle du VGLUT1 no. AG208
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
April P Neal et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 116(1), 249-263 (2010-04-09)
Lead (Pb(2+)) exposure is known to affect presynaptic neurotransmitter release in both in vivo and cell culture models. However, the precise mechanism by which Pb(2+) impairs neurotransmitter release remains unknown. In the current study, we show that Pb(2+) exposure during
Olga C Jorge-Torres et al.
Cell reports, 23(6), 1665-1677 (2018-05-10)
Rett syndrome (RTT) is the second leading cause of mental impairment in girls and is currently untreatable. RTT is caused, in more than 95% of cases, by loss-of-function mutations in the methyl CpG-binding protein 2 gene (MeCP2). We propose here
Kajari Karmakar et al.
Cell reports, 18(1), 185-197 (2017-01-05)
Tonotopy is a hallmark of auditory pathways and provides the basis for sound discrimination. Little is known about the involvement of transcription factors in brainstem cochlear neurons orchestrating the tonotopic precision of pre-synaptic input. We found that in the absence
Pietro Fazzari et al.
eLife, 3 (2014-06-04)
Neuregulin 1 (NRG1) and the γ-secretase subunit APH1B have been previously implicated as genetic risk factors for schizophrenia and schizophrenia relevant deficits have been observed in rodent models with loss of function mutations in either gene. Here we show that
Mizuya Shinoyama et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 7, 128-128 (2013-08-24)
Hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE) at birth could cause cerebral palsy (CP), mental retardation, and epilepsy, which last throughout the individual's lifetime. However, few restorative treatments for ischemic tissue are currently available. Cell replacement therapy offers the potential to rescue brain damage