Documents
AB1506
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-récepteur du glutamate 2 et 3
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
AMPA-selective glutamate receptor 2, AMPA-selective glutamate receptor 2, glutamate receptor 2, glutamate receptor, ionotropic, AMPA 2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
hamster, mouse, human, guinea pig, monkey, gerbil, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRIA2(2891)
Description générale
Les récepteurs du glutamate (GluR) peuvent être classés en catégories selon s'ils sont ionotropiques ou métabotropiques, et en sous-catégories d'après les agonistes qu'ils préfèrent (NMDA, AMPA ou acide kaïnique). Il existe quatre types de sous-unités GluR sélectives de l'AMPA (GluR1, GluR2, GluR3 et GluR4). Les combinaisons tétramères ou pentamères des différentes sous-unités contribuent à la diversité fonctionnelle des récepteurs AMPA. En général, les récepteurs AMPA médient un courant synaptique rapide dans la plupart des synapses excitatrices, la stœchiométrie étant caractérisée par la composition en sous-types.
Spécificité
Des réactions croisées sont à prévoir avec l'homme, le rat, le singe, la gerbille, le cochon d'Inde et le hamster.
Il reconnaît à la fois GluR2 et GluR3, dont les séquences carboxy-terminales sont presque identiques. L'analyse par western blotting sur du cerveau de rat montre deux bandes mal séparées qui migrent de manière concomitante avec GluR2 et GluR3 exprimés dans les cellules transfectées. GluR2 migre légèrement plus loin que GluR3. Aucune réactivité croisée avec GluR1 ou GluR4. L'anticorps semble reconnaître GluR 2 et 3 dans plusieurs autres espèces, mais n'a pas été caractérisé de manière approfondie dans ces cas.
Immunogène
Peptide carboxy-terminal du GluR2 de rat conjugué à la BSA avec du glutaraldéhyde (EGYNVYGIESVKI).
Épitope : région C-terminale
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie :
Un précédent lot a été utilisé sur des tissus fixés au paraformaldéhyde ou au paraformaldéhyde/glutaraldéhyde en microscopie optique et en microscopie électronique. Les sections obtenues par cryostat et vibratome peuvent être utilisées avec ou sans traitement au Triton X-100. Les concentrations finales utilisées étaient de 1 à 3 µg/ml.
Immunoprécipitation :
Après liaison à la protéine A immobilisée, un précédent lot de cet anticorps a permis d'immunoprécipiter le récepteur solubilisé dans un détergent à partir de tissu cérébral ou de cellules transfectées.
L'utilisation de cet anticorps anti-récepteur du glutamate 2 et 3 a été validée en IH(P), IC, IH, IP et WB pour la détection du récepteur du glutamate 2 et 3.
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cerveau de rat.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/1 000e de ce lot a permis de détecter les récepteurs du glutamate 2 et 3 dans 10 µg de lysat de cerveau de rat.
Description de la cible
108 kDa
Forme physique
Produit purifié par immuno-affinité
Sérum polyclonal de lapin purifié et lyophilisé à partir d'un tampon contenant 0,01 M de phosphate et 0,09 M de NaCl, pH 7,2. 1 % de BSA et 0,1 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Conserver le produit lyophilisé entre 2 et 8 °C, ou à -20 °C pendant 6 mois maximum à compter de la date de réception.
Reconstituer jusqu'à 500 µl avec de l'eau distillée stérile. Conserver le produit reconstitué congelé (à -20 °C ou à -80 °C) en aliquotes non diluées pendant six mois maximum. L'anticorps dilué contenant 0,1 % d'azoture de sodium pour l'analyse par western blotting peut être conservé pendant plusieurs semaines entre 2 et 8 °C et réutilisé plusieurs fois.
Recommandations sur la manipulation du produit : dès la première décongélation, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissus cérébraux humains et extraits de tissu cérébral de souris et de rat.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
ZO-1 and the spatial organization of gap junctions and glutamate receptors in the outer plexiform layer of the mammalian retina.
Puller, C; de Sevilla Muller, LP; Janssen-Bienhold, U; Haverkamp, S
The Journal of Neuroscience null
Eunice Y Yuen et al.
The Journal of physiology, 588(Pt 13), 2361-2371 (2010-05-06)
Cofilin, the major actin depolymerizing factor, modulates actin dynamics that contribute to spine morphology, synaptic transmission and plasticity. Much evidence implicates the cofilin inactivation kinase LIMK in synaptic function, but little is known about the cofilin activation phosphatase Slingshot in
Suleman Hussain et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 9, 10-10 (2016-02-24)
Syntaxins are a family of membrane-integrated proteins that are instrumental in exocytosis of vesicles. Syntaxin-1 is an essential component of the presynaptic exocytotic fusion machinery in the brain and interacts with several other proteins. Syntaxin-1 forms a four-helical bundle complex
Amanda L Jacob et al.
Hippocampus, 25(7), 798-812 (2014-12-20)
AMPA receptors are the principal mediators of excitatory synaptic transmission in the mammalian central nervous system. The subunit composition of these tetrameric receptors helps to define their functional properties, and may also influence the synaptic trafficking implicated in long-term synaptic
Morgane Boillot et al.
Scientific reports, 6, 21769-21769 (2016-02-18)
The secreted leucine-rich glioma inactivated 1 (LGI1) protein is an important actor for human seizures of both genetic and autoimmune etiology: mutations in LGI1 cause inherited temporal lobe epilepsy, while LGI1 is involved in antibody-mediated encephalitis. Remarkably, Lgi1-deficient (Lgi1(-/-)) mice