Documents
MAB356
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-substance P (douleur), clone NC1
culture supernatant, clone NC1, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-Hs.2563, Anti-NK2, Anti-NKNA, Anti-NPK, Anti-TAC2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
NC1, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TAC1(6863)
Spécificité
Réagit avec l'extrémité COOH de la substance P. Aucune réactivité vis-à-vis de la Leu ou de la Met-enképhaline, de la somatostatine et de la bêta-endorphine. Élédoïsine < 5 %.
Immunogène
Substance P conjuguée à de la BSA.
Application
Dilution au 1/100-1/200e par immunohistochimie sur du cerveau humain.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Détectez la substance P à l'aide de cet anticorps anti-substance P (douleur), clone NC1, dont l'utilisation a été validée en IH.
Forme physique
Surnageant lyophilisé, sans conservateur.
Stockage et stabilité
L'anticorps lyophilisé peut être conservé entre 2 et 8 °C pendant 3 mois maximum ; il doit être maintenu à -20 °C pour une conservation à long terme. Reconstituer dans 100 μl d'eau désionisée stérile. Conserver à -20 °C pendant 6 mois maximum en aliquotes non diluées. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
High-fat diet: bacteria interactions promote intestinal inflammation which precedes and correlates with obesity and insulin resistance in mouse.
Ding, S; Chi, MM; Scull, BP; Rigby, R; Schwerbrock, NM; Magness, S; Jobin, C; Lund, PK
Testing null
Liang Han et al.
Nature neuroscience, 21(3), 324-328 (2018-02-07)
Asthma, accompanied by lung inflammation, bronchoconstriction and airway hyper-responsiveness, is a significant public health burden. Here we report that Mas-related G protein-coupled receptors (Mrgprs) are expressed in a subset of vagal sensory neurons innervating the airway and mediates cholinergic bronchoconstriction
Elena V Sviderskaya et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 23(9), 3179-3192 (2009-05-19)
Stem cells, that is, cells that can both reproduce themselves and differentiate into functional cell types, attract much interest as potential aids to healing and disease therapy. Embryonic neural crest is pluripotent and generates the peripheral nervous system, melanocytes, and
Andrew P Ray et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 94(1), 211-218 (2009-08-25)
Research on the mechanisms of emesis has implicated multiple neurotransmitters via both central (dorsal vagal complex) and peripheral (enteric neurons and enterochromaffin cells) anatomical substrates. Taking advantage of advances in receptor-specific agonists, and utilizing Fos expression as a functional activity
Tibor Z Veres et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 37(5), 553-561 (2007-06-30)
Neuroimmune interactions play a critical role in the pathogenesis of asthma. Symptoms like wheezing and cough have been attributed to neural dysregulation, whereas sensitization and the induction of allergic inflammation have been linked with the activity of dendritic cells. Neuropeptides