MAB1049
Anti-Bone Morphogenetic Protein 4 Antibody, clone 3H2
clone 3H2, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
BMP-4, DVR-4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3H2, monoclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Entrée
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BMP4(652)
mouse ... Bmp4(12159)
rat ... Bmp4(25296)
Description générale
Spécificité
Human BMP-4 (accession number P12644) precursor (389 aa, glycosilated) consists of a propeptide (273 aa) and active BMP-4 (116 aa, glycoslyated; MW reduced 17-20 kDa).
Immunogène
Application
Western blot using osteoinductive cells; i.e., BFP and Saos-2
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stem Cell Research
Mesenchymal Stem Cells
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse brain extract
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable