Principaux documents
KPHLA05HH1
Millipore
Durapore® 0,45 µm, capsule Opticap® XL
Opticap® XL 5, inlet connection diam. 9/16 in., cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm)
Synonyme(s) :
Opticap XL5 Durapore 0.45 μm without prefilter 9/16 in. HB/HB
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
Matériaux
PVDF
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
Opticap® XL 5
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Opticap®
Paramètres
≤7.5 mL/min air diffusion at 1.5 bar (22 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Forward)
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
bioburden reduction: suitable
Longueur
8.5 in.
Largeur
4.2 in.
Longueur nominale des cartouches
5 in. (12.5 cm)
Diamètre
10.7 cm (4.2 in.)
Surface de filtration
0.35 m2
Diam. du raccord d'entrée
9/16 in.
Largeur, de l'entrée à la sortie
21.3 cm (8.4 in.)
Diam. du raccord de sortie
9/16 in.
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤15 mg/capsule
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
sample type liquid
Point de bulle
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
Raccords
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Description générale
Présentation du dispositif : capsule
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile.
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d′action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Mode d'emploi : se reporter aux instructions de mouillage des unités de filtration avec membrane Durapore® dans le manuel d'utilisation.
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Durapore® qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont définis dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Méthode de stérilisation
3 cycles d'autoclave de 60 min à 126 °C ; non stérilisable à la vapeur en ligne
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après 24 heures dans de l'eau à température ambiante régulée
Répond aux exigences du test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 500 ml.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
EMD Millipore Corporation certifie que ce produit est conforme à la Directive européenne 97/23/CE du 29 mai 1997 relatives aux équipements sous pression. Ce produit relève de l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression. Il a été conçu et fabriqué dans le respect des règles de l'art afin de garantir une parfaite sécurité d'utilisation. Conformément à l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression, ce produit ne porte pas le marquage CE.