Principaux documents
MCE20054H1
Millipore
Filtre en profondeur Millistak+® Pod
CE20, cellulose, filtration area 0.054 m2, hydrophilic
Synonyme(s) :
Millistak+ Pod Depth Filter, CE20 media series, 0.054 m2 surface area, 1/4 in. Hose Barb connection
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
cellulose
glass fiber-reinforced polypropylene
Niveau de qualité
Description
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Paramètres
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Hauteur
14 cm (5.3 in.)
Longueur
22 cm (8.5 in.)
Surface de filtration
0.054 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Entrée
sample type liquid
Conductivité
1.52 – 1.94 μS/cm
Grade du filtre
CE20
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le filtre en profondeur Millistak+® est proposé dans un format jetable et transposable offrant une plus grande souplesse d'utilisation grâce à sa conception modulaire unique. Le Millistak+® MCE20054H1 se présente sous la forme d'un POD de dimensions 14 cm (H) × 22 cm (L) et possède une surface de filtration de 0,054 m2.
Cette série de milieux filtrants CE20 offre des performances optimales grâce à une matrice à gradient de densité, idéale pour les applications de clarification primaire (grossière). Les filtres Millistak+® Pod sont disponibles en trois séries distinctes de qualité de matériau filtrant afin de répondre à vos besoins spécifiques : terre de diatomées (DE), cellulose (CE) et haute capacité (HC).
Le système Millistak+® Pod est idéal pour une grande variété d'applications de clarification primaire et secondaire, y compris les cultures cellulaires, les lysats de levure et d'E. coli après centrifugation, les repliements chez E. coli, les milieux, les vaccins, les protéines plasmatiques et les sérums.
Facile à utiliser
Avec la conception compacte et modulaire de notre nouveau système Millistak+® Pod, vous pouvez accroître votre productivité et réduire la durée des cycles.
L'installation et la configuration du système Pod est simple et directe. La conception unique des adaptateurs jetables et des manifolds jetables facilite le raccordement des filtres Pod au reste des étapes du procédé. La nature autonome et jetable du système protège les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques et élimine les besoins d'entretien et de validation du nettoyage.
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 5 liters per ft²(50 L/m²) of media surface area
Caractéristiques et avantages
  • Faible volume de rétention pour un meilleur rendement
  • Large gamme de types de matériaux filtrants proposés sous forme de produits monocouches et multicouches
  • Le format flexible et modulaire offre des possibilités de transposition d'échelle de 5 à 12 000 litres ou plus
  • Conception jetable brevetée qui élimine le besoin de boîtier, de NEP ou de validation du nettoyage
  • Les filtres autonomes au format Pod protègent les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques
  • La construction robuste est facile à utiliser et à configurer
  • L'encombrement réduit facilite l'utilisation dans les espaces restreints
Caractéristiques
Grade du filtre : CE20
Informations légales
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13