JH-1L-BK
Anticorps anti-A (clone BIRMA-1), pour fabrication ultérieure d'autres produits (FFMU)
Anti-A from the clone BIRMA-1, Murine IgM, Intermediate for further manufacturing use
Synonyme(s) :
Anti-A (clone BIRMA-1), FFMU
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
BIRMA-1, monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pack of 1 L
Concentration
1-11 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Produit destiné à la formulation de réactifs ou de dispositifs de groupage sanguin anti-A ou anti-A-B.
L'anticorps issu de BIRMA-1 réagit fortement avec toutes les formes communes de l'antigène A, y compris A2B. Lorsqu'il est utilisé aux concentrations appropriées, il agglutine la plupart des exemples d'A<sub>x</sub>. Il présente l'avantage de ne pas agglutiner les globules rouges catégorisés comme présentant le phénomène B(A), ni d'agglutiner les globules rouges non modifiés ou les globules rouges du groupe B ou O traités par voie enzymatique. Il s'agit d'une matière première qui a fait ses preuves pour la fabrication de réactifs anti-A.
Contient 0,1 % (p/v) d'azoture de sodium. Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de filtration.
Produit autorisé par la FDA américaine en vertu d'un accord de fabrication partagé.
Application
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable