153281
2,6-Dihydroxypyridine-4-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
Citrazinic acid, 2,6-Dihydroxyisonicotinic acid, 2,6-Dihydroxypyridine-4-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(O)nc(O)c1
InChI
1S/C6H5NO4/c8-4-1-3(6(10)11)2-5(9)7-4/h1-2H,(H,10,11)(H2,7,8,9)
Clé InChI
CSGQJHQYWJLPKY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable