Key Documents
GF149
Sigma-Aldrich
PDGF-BB, recombinant humain
The Platelet Derived Growth Factor (PDGF) is a potent mitogen for a wide range of cell types including fibroblasts, smooth muscle & connective tissue.
Synonyme(s) :
Platelet Derived Growth Factor-BB
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.77
Source biologique
human
Niveau de qualité
Pureté
>98% (SDS-PAGE)
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 ng/μg endotoxin (of PDGF-BB; 1EU/μg)
Entrée
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
human ... PDGFB(5155)
Description générale
Le facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF) est un mitogène puissant vis-à-vis et d'un large éventail de types de cellules, notamment les fibroblastes, les muscles lisses et le tissu conjonctif. Constitué d'un dimère de deux chaînes dénommées chaîne A et chaîne B, le PDGF peut se présenter sous forme d'homodimère AA ou BB, ou d'hétérodimère AB. Le PDGF-BB humain recombinant est un homodimère de deux chaînes B reliées par un pont disulfure de 24,3 kDa (pour un total de 218 acides aminés).
Origine du produit : E. coli
Application
Le facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF) est un mitogène puissant vis-à-vis d'un large éventail de types de cellules, notamment les fibroblastes, les muscles lisses et le tissu conjonctif.
Pour la plupart des applications in vitro, le PDGF-BB exerce son activité biologique dans la gamme de concentrations de 0,2 à 10,0 ng/ml. Les cellules répondant au PDGF-BB sont notamment les fibroblastes et le tissu conjonctif.
Liaison
Remplace : GF018
Forme physique
La solution stérilisée par filtration a été lyophilisée à partir de HOAc 10 mM.
Solution stérilisée par filtration et lyophilisée à partir de HOAc 10 mM.
Stockage et stabilité
Le PDGF-BB lyophilisé est stable pendant quelques semaines à température ambiante, mais mieux vaut le stocker à -20 °C. Après une centrifugation rapide, reconstituer dans de l'eau à une concentration de 0,1-1,0 mg/ml. Cette solution peut être diluée dans des solutions aqueuses tamponnées puis conservée entre 2 et 8 °C pendant une semaine, ou bien stockée à -20 °C pour un usage ultérieur. Le PDGF-BB reconstitué doit être conservé en aliquotes non diluées à -20 °C, et ce pendant six mois maximum.
Remarque sur l'analyse
Activité spécifique : Ce PDGF-BB humain présente une activité biologique complète lorsqu'il est comparé à des étalons. Sa DE50 sur des cellules BALB/c 3T3, déterminée d'après son activité mitogène dose-dépendante, se situe entre 6 et 12 ng/ml.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Karla Lucia F Alvarez et al.
STAR protocols, 3(1), 101149-101149 (2022-02-11)
Here, we present a protocol to culture primary human vascular smooth muscle cells (VSMCs) under Alzheimer's disease (AD)-like conditions, including steps for morphological characterization with microscopy. We then describe functional assays, including wound healing, transwell, coculture, and supernatant assays, to
Yi Ma et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 25(11), 5202-5219 (2021-05-05)
Pulmonary arterial hypertension (PAH) featured a debilitating progressive disorder. Here, we intend to determine diagnosis-valuable biomarkers for PAH and decode the fundamental mechanisms of the biological function of these markers. Two mRNA microarray profiles (GSE70456 and GSE117261) and two microRNA
Xunde Xian et al.
eLife, 6 (2017-11-17)
Low-density lipoprotein receptor-related protein 1 (LRP1) is a multifunctional cell surface receptor with diverse physiological roles, ranging from cellular uptake of lipoproteins and other cargo by endocytosis to sensor of the extracellular environment and integrator of a wide range of
Lifeng Jiang et al.
Frontiers in medicine, 9, 886868-886868 (2022-07-16)
Hyper-proliferation of pulmonary arterial vascular smooth muscle cells (PAVSMC) is an important pathological component of pulmonary vascular remodeling in pulmonary arterial hypertension (PAH). Lipogenesis is linked to numerous proliferative diseases, but its role in PAVSMC proliferation in PAH remains to
Zili Zhang et al.
BioFactors (Oxford, England), 47(5), 801-818 (2021-06-16)
Targeting the elimination of activated hepatic stellate cells (HSCs) and blocking excessive deposition of extracellular matrix are recognized as an effective strategy for the treatment of hepatic fibrosis. As a newly discovered programmed cell death mode, the regulatory mechanism of