EQ70XXPKT1
Kit de cartouches de purification Milli-Q® EQ 7008/16
This product is replaced with EQ70XXPKIT. Search to Explore!
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
carbon block
carbon filter (activated)
filter (Pleated)
filter (soda lime)
media (IQnano™ ion exchange)
media (Jetpore® mixed-bed ion exchange)
Niveau de qualité
Caractéristiques
Kit contains IPAK Gard® Pretreatment Pack, IPAK Meta®, Polishing CartridgeIPAK Quanta® Polishing Cartridge and a Tank Vent Filter.
Fabricant/nom de marque
Milli-Q®
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
- le pack de prétraitement IPAK Gard® élimine efficacement les colloïdes, les particules et le chlore libre de l'eau du robinet pour protéger la membrane d'osmose inverse (OI) et améliorer les performances du système.
- Les cartouches de polissage IPAK Meta® et IPAK Quanta® contiennent les composés novateurs que sont la résine échangeuse d'ions à lit mixte Jetpore® et les milieux échangeurs d'ions IQnano™, qui permettent d'éliminer les ions jusqu'aux niveaux de traces. En outre, le charbon actif synthétique de haute qualité cible les contaminants organiques présents à l'état de traces.
- Le filtre évent de cuve, modifié pour une intégration continue, offre une meilleure protection contre les contaminants présents dans l'air.
Application
Caractéristiques et avantages
- du charbon actif qui protège contre le chlore libre.
- un filtre en profondeur qui protège contre les particules et les colloïdes.
Le filtre évent pour réservoir contient :
- du charbon actif pour éliminer les matières organiques volatiles.
- de la chaux sodée pour éliminer le CO2.
- un filtre à membrane pour empêcher les particules et les bactéries de pénétrer dans le réservoir.
La cartouche IPAK Meta® contient :
- la résine échangeuse d'ions à lit mixte Jetpore® et le milieu échangeur d'ions IQnano™ pour éliminer les ions jusqu'à l'état de traces.
La cartouche IPAK Quanta® contient les éléments suivants :
- le nouveau milieu échangeur d'ions IQnano™ pour éliminer les ions jusqu'à l'état de traces.
- du charbon actif synthétique de haute qualité qui cible les contaminants organiques présents à l'état de traces.
Contenu apparenté
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.