Key Documents
ECM101
Sigma-Aldrich
Human Fibronectin
MILLICOAT® Human Fibronectin Coated Strips (96-Wells), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Formerly
under the CytoMatrix ™ brand name.
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.75
product name
Bandelettes enduites de fibronectine humaine Millicoat® (96 puits), Millicoat Cell Adhesion Strips are provided as 12 x 8-well removable strips in a 96-well plate frame for convenience & flexibility in designing assays.
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Millicoat®
Technique(s)
activity assay: suitable
cell based assay: suitable
Entrée
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
Numéro d'accès UniProt
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
L'adhérence cellulaire joue un rôle majeur dans la communication et la régulation cellulaires, et est fondamentale pour le développement et la maintenance des tissus. Les scientifiques étudient en permanence l'adhérence et la migration de nombreux types de cellules différents sur diverses protéines composant la matrice extracellulaire (MEC). Les barrettes pour l'étude de l'adhérence cellulaire Millicoat se présentent sous la forme de barrettes de 12 × 8 puits détachables en plaques, pour des essais pratiques et polyvalents. Les puits des rangées A à G ont été recouverts de fibronectine humaine. La rangée H de chaque barrette est enduite de BSA, qui sert de contrôle négatif aux essais. Les cellules sont ensemencées sur le substrat enduit. Puis les cellules adhérentes sont fixées et marquées. L'adhérence relative est déterminée par lecture de l'absorbance.
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Les barrettes pour l'étude de l'adhérence cellulaire Millicoat se présentent sous la forme de barrettes de 12 × 8 puits détachables en plaques de 96 puits, pour des essais pratiques et polyvalents.
PROCÉDURE :
REMARQUE : la durée et les performances optimales du test peuvent varier selon les lignées cellulaires, mais peuvent généralement être obtenues en utilisant des cultures de cellules sous-confluentes dans l'essai décrit ci-dessous. Les cultures sous-confluentes peuvent être obtenues en divisant les cellules 1 à 2 jours avant de réaliser le test.
1. Réhydrater les barrettes avec 200 ml de PBS par puits pendant au moins 15 minutes à température ambiante. Retirer le PBS des barrettes réhydratées.
2. Préparer une suspension de cellules individuelles, de préférence avec un tampon de dissociation non enzymatique. La densité cellulaire optimale peut être déterminée par titrage des cellules. La plage de départ habituellement utilisée se situe entre 1 × 10e5 et 1 × 10e7 cellules/ml.
3. Ajouter à chaque puits 100 ml de la suspension de cellules diluée. Incuber la plaque à 37 °C pendant 1 heure dans un incubateur à CO2. Laver délicatement la plaque à 2 ou 3 reprises avec du PBS contenant des ions Ca2+/Mg2+ (200 ml/puits).
4. Ajouter à chaque puits 100 ml de cristal violet à 0,2 % dans de l'éthanol à 10 %. Incuber pendant 5 minutes à température ambiante. Retirer le colorant des puits. Laver délicatement la plaque à 3 reprises avec du PBS (300 ml/puits).
5. Ajouter à chaque puits 100 ml de tampon de solubilisation (mélange 50/50 de NaH2PO4 0,1 M à pH 4,5 et 50 % éthanol). Laisser les barrettes incuber à température ambiante et les secouer doucement jusqu'à ce que le colorant fixé aux cellules soit complètement solubilisé (cela prend environ 5 minutes).
6. Déterminer l'absorbance à 540-570 nm sur un lecteur de microplaque.
Conditionnement
96 puits
Stockage et stabilité
Peut être conservé entre 2 et 8 °C dans le sachet en aluminium pendant au moins 3 mois. Les barrettes non utilisées peuvent être replacées dans le sachet et stockées. Veiller à ce que le dessiccant reste à l'intérieur du sachet, et que le sachet soit fermé hermétiquement.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLICOAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Interactions between galectin-3 and integrinbeta3 in regulating endometrial cell proliferation and adhesion.
Lei CX, Zhang W, Zhou JP, Liu YK
Human Reproduction null
Regulation of expression and role of leukemia inhibitory factor and interleukin-6 in the uterus of early pregnant pigs.
A Blitek,E Morawska,A J Ziecik
Theriogenology null
Protocoles
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.