CC054
Human Collagen Type III
from human placenta, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture, used for gel formation
Synonyme(s) :
Collagène III de placenta humain
About This Item
Produits recommandés
product name
Collagène humain de type III,
Source biologique
human
Niveau de qualité
Pureté
90% (Human collagen type III, SDS-PAGE)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<1% Human collagen types II, IV-VI, and non-collagen proteins
<10% Human collagen type I
Entrée
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
Solubilité
water: soluble at 20 °C
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Spécificité de la liaison
Peptide Source: Fibrinogen
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... COL3A1(1281)
Description générale
Application
- comme protéine de la matrice extracellulaire (MEC) dans l'analyse par puces à ADN, pour recouvrir des lames de film de nitrocellulose dans le cadre d'expériences de sondage et de détection
- pour enduire des dispositifs de migration microfluidique et pour étudier l'impact de la matrice extracellulaire (MEC) sur la migration cellulaire
- comme contrôle positif dans les tests PRESTO-Tango Gpr56 et "pull-down" GTP-Rho, pour évaluer ses effets sur la signalisation et les interactions cellulaires
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.