Key Documents
CPEX02201
Milli-Q
Cartouche Organex-Q®, 55 cm (22")
For Super-Q® systems
Synonyme(s) :
Cartouche Organex-Q®
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Niveau de qualité
Caractéristiques
removal of Inorganic and organic
Conditionnement
pkg of 1 unit
Longueur
55 cm (22 in.)
Capacité
120 g ion exchange capacity (NaCl)
Compatibilité
for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La cartouche Organex-Q® de 55 cm (22") est une cartouche de rechange pour système Super-Q® qui sert à éliminer les composés organiques et inorganiques présents à l'état de traces dans l'eau ultrapure. Elle contient du charbon actif et une résine échangeuse d'ions à lit mélangé de qualité nucléaire.
Application
Élimination des contaminants ioniques et organiques présents à l'état de traces.
Caractéristiques et avantages
Purification par charbon actif et échange d'ions.
Informations légales
ORGANEX-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SUPER-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Super-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany