CCGL02TP1
Cartouche Durapore® chargée de 0,22 µm
pore size 0.22 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Synonyme(s) :
Charged Durapore Cartridge 20 in. 0.22 μm Code 0
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Durapore®
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Paramètres
≤20 mL/min air diffusion at 2.1 bar (30 psig) and 23 °C (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C (Reverse)
45 L/min flow rate at 600 mbar (ΔP)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
20 in.
Longueur nominale des cartouches
20 in. (50 cm)
Diamètre
6.9 cm (2.7 in.)
Surface de filtration
1.4 m2
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤40 mg/cartridge
Matrice
Charged Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Point de bulle
≥2760 mbar (40 psig), air with water at 23 °C
Code de la cartouche
Code 0 (2-222; O-rings)
Description générale
Conditionnement
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
- Application : bioprocédés
- Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
- Instructions d'utilisation : se reporter aux instructions de mouillage des unités de filtration figurant dans le mode d'emploi des membranes Durapore®
- Stockage : à conserver dans un endroit sec.
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux réglementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
10 cycles de stérilisation en place (SEP) de 30 min à 135 °C
Remarque sur l'analyse
Les échantillons ont retenu quantitativement un challenge de Brevundimonas diminuta à une concentration minimale de 1 × 10⁷ UFC/cm² selon la méthode ASTM® F838.