Principaux documents
CC117
Sigma-Aldrich
Protéoglycanes extracellulaires de sulfate de chondroïtine (CSPG) de poulet
Synonyme(s) :
Protéoglycanes de chondroïtine de poulet, Protéoglycanes de type sulfate de chondroïtine, Protéoglycanes extracellulaires
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.75
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
100
300
Essai
95%
Forme
liquid
Poids mol.
<400 kDa
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Entrée
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
chicken ... VCAN(395565)
Description générale
DESCRIPTION/COMPOSITION : CC117 contient un mélange de grands protéoglycanes extracellulaires de sulfate de chondroïtine isolés à partir de cerveau embryonnaire de poulet. Des analyses de séquences d'acides aminés et des études immunologiques ont démontré que les principaux composants de ce mélange sont la neurocane, la phosphacane, la versicane et l'aggrécane. Après un traitement à la chondroïtinase pour éliminer la portion glycosaminoglycane de ces protéoglycanes, les principaux composants de cette préparation séparés sur gels SDS sont des protéines de noyau de 250 kDa représentant la neurocane et des protéines de noyau de 400 kDa représentant l'aggrécane, la phosphacane et la versicane.
*Quantité : Protéines déterminées à l'aide du dosage à l'acide bicinchoninique (BCA). Notez que 100 µg correspond à une mesure des polypeptides de noyau. Les composants de ce mélange contiennent un polypeptide de noyau auquel sont attachés des glycosaminoglycanes.
L'aggrécane, la versicane et la neurocane sont des membres de la famille des protéoglycanes de liaison à l'acide hyaluronique et contiennent donc chacune des domaines de liaison à l'acide hyaluronique, des domaines de type Ig, des domaines de type EGF, des domaines de type lectine et des domaines de type régulateur du complément. La phosphacane est différente : elle contient un domaine présentant des similarités avec l'anhydrase carbonique, un domaine de fibronectine de type III, et correspond à un variant d'épissage équivalent à la région extracellulaire du récepteur protéique transmembranaire tyrosine phosphatase.
Bien que l'aggrécane ait été traditionnellement considérée comme un protéoglycane du cartilage et que la neurocane et la phosphacane aient été considérées comme des protéoglycanes des neurones, des études récentes indiquent que ces quatre protéoglycanes présentent des profils de distribution larges mais distincts chez les embryons précoces. La présence de ces protéoglycanes n'a pas été examinée avec soin dans les tissus adultes au-delà des sites attendus. Ces protéoglycanes sont des molécules anti-adhésion et sont capables d'inhiber à la fois l'adhésion cellule-MEC et cellule-cellule.
Origine du produit : Isolé à partir de cerveaux entiers d'embryons de poulet de 12 à 14 jours.
Application
CC117 a été utilisé avec succès avec des systèmes de culture de coupes de cerveau de souris et de rat.
Forme physique
Fourni en solution dans du PBS exempt de conservateurs.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 12 mois maximum. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Remarque sur l'analyse
Mélange de grands protéoglycanes extracellulaires de sulfate de chondroïtine (CSPG) purifiés à partir de cerveaux embryonnaires de poulet par des méthodes chromatographiques. Par analyse PAGE, le matériel est pur à 95 % et migre sous la forme d'une large masse de haut poids moléculaire (HMW <400 kDa) en conditions réduites. Les quantités précises de chaque CSPG contenu dans le mélange ne sont pas quantifiées, mais la quasi-totalité des CSPG présents dans le cerveau source est collectée.
HOMOGÉNÉITÉ :
Par analyse PAGE, le matériel est pur à 95 % et migre sous la forme d'une large masse de haut poids moléculaire (HMW <400 kDa) en conditions réduites. La quantité précise de chaque espèce de CSPG n'a pas été déterminée.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Keratan sulfate proteoglycan phosphacan regulates mossy fiber outgrowth and regeneration.
Butler, Christy D, et al.
The Journal of Neuroscience, 24, 462-473 (2004)
E Förster et al.
Development (Cambridge, England), 128(15), 3029-3039 (2001-09-05)
In various brain regions, particularly in the hippocampus, afferent fiber projections terminate in specific layers. Little is known about the molecular cues governing this laminar specificity. To this end we have recently shown that the innervation pattern of entorhinal fibers
H Ernst et al.
Journal of cell science, 108 ( Pt 12), 3807-3816 (1995-12-01)
Chondroitin sulfate proteoglycans inhibit the adhesion of cells to extracellular matrix proteins that otherwise permit adhesion. Although proteoglycans are widely assumed to act by masking the other protein in a mixed substrate, recent studies suggest that proteoglycans inhibit adhesion through
The interaction of the retina cell surface N-acetylgalactosaminylphosphotransferase with an endogenous proteoglycan ligand results in inhibition of cadherin-mediated adhesion.
Balsamo, J, et al.
The Journal of cell biology, 129, 1391-1401 (1995)
Jinyoung Lee et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(27), 15955-15966 (2020-06-20)
Axon regeneration is regulated by a neuron-intrinsic transcriptional program that is suppressed during development but that can be reactivated following peripheral nerve injury. Here we identify Prom1, which encodes the stem cell marker prominin-1, as a regulator of the axon
Protocoles
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.