AP181B
Goat Anti-Mouse IgG Antibody, biotin-SP conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from goat
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Application
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
1:50,000-1:1000,000 for ELISA
1:10,000-1:1000,000 for Western blots
1:500-1:5000 for immunohistochemistry
1:200-1:1000 for FACS
Forme physique
RECONSTITUTION:
Reconstitute with sterile distilled water.
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3