Key Documents
AP192B
Sigma-Aldrich
Anticorps d'âne anti-IgG de souris, conjugué à la biotine, espèces adsorbées
0.8 mg/mL (after reconstitution), Chemicon®
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
donkey
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
0.8 mg/mL (after reconstitution)
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
L'immunoglobuline G (IgG) est l'une des protéines les plus abondantes dans le sérum humain. Son taux sanguin chez l'adulte se situe normalement entre 8 et 17 mg/ml. L'IgG est essentielle à notre défense contre les micro-organismes. Elle est produite par les lymphocytes B dans le cadre de la réponse immunitaire adaptative. La molécule d'IgG a deux fonctions distinctes : se fixer aux agents pathogènes ayant déclenché la réponse immunitaire et recruter d'autres cellules et molécules pour détruire l'antigène. Le pool d'IgG présente une certaine variabilité générée par recombinaison somatique, et on estime à 1 011 variants le nombre de spécificités chez un individu à un instant t.
Spécificité
Spécifique des IgG de souris, chaîne lourde et chaîne légère.
Application
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Dosages immunoenzymatiques et westerns blots : dilution du 1/5000e au 1/100000e.
Immunohistochimie : dilution du 1/500e au 1/5000e.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps d'âne anti-IgG de souris (correspondant aux espèces adsorbées), conjugué à de la biotine, permet de détecter le niveau d'IgG de souris ; son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée en ELISA et WB.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires adsorbés pour double marquage
Forme physique
Produit lyophilisé. Tampon = phosphate de sodium 0,01 M, NaCl 0,25 M (pH 7,6), avec 15 mg/ml de sérum albumine bovine et 0,01 % de thimérosal.
RECONSTITUTION :
À reconstituer dans 500 μl d'eau distillée stérile.
Produit purifié par immunoaffinité et immunodéplétion
Stockage et stabilité
À conserver sous forme lyophilisée à une température comprise entre 2 et 8 °C pendant 12 mois maximum. Après reconstitution, le produit reste stable plusieurs semaines à une température comprise entre 2 et 8 °C, en solution non diluée. Pour un stockage prolongé du produit reconstitué, ajouter le même volume de glycérol de façon à obtenir une concentration finale de 50 % de glycérol, puis conserver pendant 12 mois maximum à -20 °C en aliquotes non diluées. Remarque importante : après l'ajout du glycérol, la concentration de la protéine (et des sels tampons) sera réduite de moitié par rapport à la concentration initiale. Éviter les congélation/décongélation répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Yuan Gao et al.
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007), 293(3), 485-491 (2010-01-22)
Pain is among the major problems during orthodontic treatment. Recent studies have shown that central Cyclooxygenase2 (COX2) pathway was involved in several pain models. The present study investigated whether inducible COX2 within the trigeminal nucleus caudalis (Vc) contributed to experimental
Bei Liu et al.
International journal of ophthalmology, 10(7), 1034-1039 (2017-07-22)
To investigate the expression differences of transforming growth factor-β2 (TGF-β2), basic fibroblast growth factor (bFGF) and intercellular cell-adhesion molecule-1 (ICAM-1) in lens epithelial cells (LECs) of complicated cataract with silicone oil tamponade and age-related cataract. Totally 150 eyes of 150
Juan Turati et al.
Journal of neurochemistry, 161(4), 366-382 (2022-04-13)
Subtype 3 metabotropic glutamate receptor (mGlu3R) displays a broad range of neuroprotective effects. We previously demonstrated that mGlu3R activation in astrocytes protects hippocampal neurons from Aβ neurotoxicity through stimulation of both neurotrophin release and Aβ uptake. Alternative-spliced variants of mGlu3R
Takaki Yahiro et al.
Scientific reports, 7(1), 5031-5031 (2017-07-12)
Thermoregulatory behaviour, such as migration to a comfortable thermal environment, is a representative innate animal behaviour and facilitates effective autonomic regulation of body temperature with a reduced cost of resources. Here we determine the central thermosensory ascending pathway that transmits
Eriko Kuramoto et al.
Frontiers in aging neuroscience, 14, 935033-935033 (2022-08-20)
The rapid aging of the population makes the detection and prevention of frailty increasingly important. Oral frailty has been proposed as a novel frailty phenotype and is defined as a decrease in oral function coexisting with a decline in cognitive