Principaux documents
AP156P
Sigma-Aldrich
Anticorps IgG de chèvre anti-lapin, Fc, conjugué à de la HRP
0.8 mg/mL, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anticorps de chèvre anti-IgG de lapin
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rabbit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
0.8 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
D'après des tests réalisés par immunoélectrophorèse, l'anticorps réagit avec les chaînes lourdes de l'IgG de lapin, mais pas avec les chaînes légères de la plupart des immunoglobulines de lapin. Aucun anticorps ciblant des protéines sériques autres que des immunoglobulines n'a été détecté, mais il y a un risque de réactivité croisée entre cet anticorps et les immunoglobulines d'autres espèces.
Application
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
ELISA et western blotting - 1/5 000e - 1/100 000e
Immunohistochimie - 1/500e - 1/5 000e
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
L'utilisation de cet anticorps de chèvre anti-IgG de lapin (fragment Fc), conjugué à de la HRP, est validée en WB et ELISA pour la détection des IgG de lapin.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires spécifiques d'un fragment
Forme physique
Liquide. Tampon = phosphate de sodium 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 et mélangé avec 15 mg/ml de BSA comme stabilisateur ne contenant aucun conservateur.
RECONSTITUTION :
Reconstituer dans 2 ml d'eau désionisée.
Stockage et stabilité
Conserver le produit lyophilisé entre 2 et 8 °C pendant 12 mois maximum. Après reconstitution, le produit reste stable plusieurs semaines entre 2 et 8 °C, en solution non diluée. Utiliser une technique aseptique, car la formulation ne contient aucun conservateur. Pour un stockage prolongé du produit reconstitué, nous suggérons d'ajouter le même volume de glycérol de façon à obtenir une concentration finale de 50 % de glycérol, puis de conserver à -20 °C pendant 12 mois maximum, avec ou sans aliquotage. Remarque importante : après l'ajout du glycérol, la concentration de la protéine (et des sels tampons) sera réduite de moitié par rapport à la concentration initiale. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Kimie Date et al.
FEBS open bio, 9(4), 755-768 (2019-04-16)
Liver cirrhosis (LC) is a disease characterized by pathological accumulation and alteration of extracellular matrix (ECM) proteins; the interaction between two such proteins, collagen and vitronectin (VN), is considered to be the key to controlling ECM remodeling in liver cirrhosis.
Kimie Date et al.
Scientific reports, 11(1), 12023-12023 (2021-06-10)
Vitronectin (VN) is a glycoprotein found in extracellular matrix and blood. Collagen, a major extracellular matrix component in mammals, is degraded by cathepsin K (CatK), which is essential for bone resorption under acidic conditions. The relationship between VN and cathepsins
Hai-Ping Zhu et al.
Molecular medicine reports, 21(4), 1872-1880 (2019-09-24)
Lipopolysaccharide (LPS) induces stress inflammation and apoptosis. Pulmonary epithelial cell apoptosis, which accelerates the progression of acute lung injury (ALI)/acute respiratory distress syndrome (ARDS), is the leading cause of mortality in patients with ALI/ARDS. The nephroblastoma overexpressed protein (CCN3), an
Morten M Callesen et al.
Molecular oncology, 11(11), 1616-1629 (2017-09-08)
Transgenic porcine cancer models bring novel possibilities for research. Their physical similarities with humans enable the use of surgical procedures and treatment approaches used for patients, which facilitates clinical translation. Here, we aimed to develop an inducible oncopig model of
Nanami Kawaguchi et al.
Journal of biochemistry, 164(6), 407-414 (2018-08-14)
An active recombinant human pancreatic lipase (recHPL) was successfully prepared for the first time from the Escherichia coli expression system using short Strep-tag II (ST II). The recHPL-ST II was solubilized using 8 M urea from E.coli lysate and purified