Principaux documents
AP136P
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-IgG de rat, conjugué à de la HRP
Chemicon®, from goat
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Anticorps de chèvre anti-IgG de rat purifié par affinité, conjugué à de la HRP.
Spécificité
Spécifique des IgG de rat, chaînes lourde et légère.
Application
Détectez les IgG de rat avec cet anticorps IgG de chèvre anti-rat, conjugué à de la HRP et validé pour une utilisation en ELISA, IH et WB.
Immunohistochimie :
Utiliser une dilution au 1/500-1/5 000e.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Qualité
Évalué en routine dans des tests ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay).
ELISA et western blotting :
Utiliser une dilution au 1/5 000-1/100 000e.
Forme physique
Lyophilisé. Tampon = phosphate de sodium 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 avec 15 mg/ml de BSA.
À reconstituer dans 2 ml d'eau distillée stérile.
Stockage et stabilité
Maintenir le produit lyophilisé entre 2 °C et 8 C pendant 12 mois maximum.
Après reconstitution, le produit reste stable plusieurs semaines entre 2 °C et 8 C, en solution non diluée. Pour un stockage prolongé du produit reconstitué, ajouter le même volume de glycérol de façon à obtenir une concentration finale de 50 % de glycérol, puis conserver pendant 12 mois à -20 °C en aliquotes non diluées. Remarque importante : après l'ajout du glycérol, la concentration de la protéine (et des sels tampons) sera réduite de moitié par rapport à la concentration initiale. Éviter les congélations/décongélations répétées.
AVERTISSEMENT : L'azoture de sodium utilisé comme conservateur inhibe considérablement l'activité enzymatique de la peroxydase de raifort.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Mark A Csandl et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 44(6), 857-866 (2016-04-14)
Active efflux of both drugs and organic anion metabolites is mediated by the multidrug resistance proteins (MRPs). MRP1 (ABCC1), MRP2 (ABCC2), MRP3 (ABCC3), and MRP4 (ABCC4) have partially overlapping substrate specificities and all transport 17β-estradiol 17-(β-d-glucuronide) (E217βG). The cysteinyl leukotriene
Felix Wiedmann et al.
Molecular biology of the cell, 30(12), 1425-1436 (2019-04-11)
Two pore-domain potassium (K2P) channels mediate potassium background currents that stabilize the resting membrane potential and facilitate action potential repolarization. In the human heart, hK2P17.1 channels are predominantly expressed in the atria and Purkinje cells. Reduced atrial hK2P17.1 protein levels
Counteraction of tetherin antiviral activity by two closely related SIVs differing by the presence of a Vpu gene.
Nikovics, K; Dazza, MC; Ekwalanga, M; Mammano, F; Clavel, F; Saragosti, S
Testing null
Quan Chen et al.
Molecular medicine reports, 14(1), 202-208 (2016-05-14)
Ultraviolet (UV) radiation-induced immunosuppression leading to skin cancer has received increased attention in previous years. The present study aimed to investigate the immunoprotection offered by Anthelios sunscreen in a mouse model of Candida albicans‑induced delayed‑type hypersensitivity. Anthelios sunscreen was applied
Katarzyna Knop et al.
Nucleic acids research, 45(5), 2757-2775 (2016-12-03)
Arabidopsis, miR402 that is encoded within the first intron of a protein-coding gene At1g77230, is induced by heat stress. Its upregulation correlates with splicing inhibition and intronic proximal polyA site selection. It suggests that miR402 is not processed from an