ABE1318
Anti-SMARCD2 (BAF60B)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily D member 2, 60 kDa BRG-1/Brm-associated factor subunit B, BRG1-associated factor 60B, BAF60B
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMARCD2(6603)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected SMARCD2 (BAF60B) in HeLa, A431, HUVEC and NIH/3T3 cell lines.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SMARCD2 (BAF60B) in human cerebral cortex, human testis, and human ovarian cancer tissue sections.
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SMARCD2 (BAF60B) in 10 µg of Jurkat cell nuclear extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1