Key Documents
AB986
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-β galactosidase, bactérien
serum, Chemicon®
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
E. coli, vertebrates
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GLB1(2720)
Description générale
L'identifiant précédemment associé à cette protéine P16279 a été fusionné à l'identifiant P16278. Des informations complémentaires sont disponibles sur la base de données UniProt.
Spécificité
Spécifique pour la bêta galactosidase d'E. coli sur IEP. Réactivité croisée possible avec la bêta galactosidase provenant d'autres espèces.
Immunogène
Bêta galactosidase d'E. coli.
Épitope : bactérien
Application
Analyse par immunoblotting : dilution du 1/500e au 1/2 000e
Immunoprécipitation
Immunohistochimie (Zhang, 2002)
ELISA : dilution du 1/2 000e au 1/10 000e lors d'un test sur 1 µg d'immunogène en test ELISA en sandwich standard.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Domaine de recherche
Métabolisme
L'anticorps anti-β galactosidase, bactérien, détecte le taux de β galactosidase ; son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée en ELISA, en IP, en WB et en IH.
Sous-domaine de recherche
Enzymes et biochimie
Forme physique
Antisérum de lapin préparé par délipidation et défibrination. Produit lyophilisé. À reconstituer dans 2 ml d'eau désionisée stérile. Contient du phosphate de potassium 0,02 M, NaCl 0,15 M et 0,01 % d'azoture de sodium après reconstitution.
Stockage et stabilité
Conserver le produit lyophilisé entre 2 et 8 °C pendant 12 mois maximum. Après reconstitution, conserver à -20 °C en aliquotes non diluées pendant 6 mois maximum. Éviter les congélation/décongélation répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Dushani L Palliyaguru et al.
Free radical biology & medicine, 101, 116-128 (2016-11-05)
Small molecules of plant origin offer presumptively safe opportunities to prevent carcinogenesis, mutagenesis and other forms of toxicity in humans. However, the mechanisms of action of such plant-based agents remain largely unknown. In recent years the stress responsive transcription factor
Thomas Visone et al.
Biology of reproduction, 81(3), 571-579 (2009-05-22)
In murine testes, only Sertoli cells express the cathepsin L (Ctsl) gene, and this expression is restricted to stages V-VIII of the cycle. Our previous transgenic analysis of Tg (-2065/+977) demonstrated that this expression is regulated by a approximately 2-kb
J Sedý et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 235(4), 1081-1089 (2006-02-24)
ER81, a member of the ETS family of transcription factors, is involved in processes of specification of neuronal identity, control of sensory-motor connectivity, and differentiation of muscle spindles. Spindles either degenerate or are abnormal in mutant mice lacking ER81. We
Susanne Walter et al.
Acta neuropathologica, 137(2), 239-257 (2018-11-15)
Brain accumulation and aggregation of amyloid-β (Aβ) peptides is a critical step in the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD). Full-length Aβ peptides (mainly Aβ1-40 and Aβ1-42) are produced through sequential proteolytic cleavage of the amyloid precursor protein (APP) by β-
E M Rust et al.
In vitro cellular & developmental biology. Animal, 33(4), 270-276 (1997-04-01)
The main purpose of this study was to examine, for the first time, the ability of recombinant adenovirus to mediate gene transfer into cardiac myocytes derived from mouse embryonic stem (ES) cells differentiating in vitro. In addition, observations were made