AB5480
Anti-Superoxide Dismutase 1 Antibody, aa 25-37
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
SOD1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Ne doit pas réagir avec
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SOD1(6647)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stockage et stabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable