AB3256-I
Anti-Luciferase
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Luciferin 4-monooxygenase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Photinus pyralis ... Loc116160065(116160065)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Secondary & Control Antibodies
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Luciferase in HeLa cells transfected with luciferase expression plasmid.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable