AB1344
Anti-Glucose Transporter GLUT-3 Antibody, CT
serum, Chemicon®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Slc2A3(20527)
rat ... Slc2A3(25551)
Spécificité
Immunogène
Application
Other detection methods may require a higher concentration of antibody.
ELISA : 1:10,000 - 1:50,000, using 50-100 ng of antigen/well.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Please see catalog number AG617.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1