Principaux documents
AAWG047S6
Millipore
Filtre membrane S-Pak®
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, white gridded membranes for microbiological analysis of beverages
Synonyme(s) :
Filtres S-Pak, 0,8 µm, blancs, quadrillés, 47 mm, Filtres membranes, membranes semi-perméables
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
Agence
ISO 7704
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Caractéristiques
easily wetted with water
Fabricant/nom de marque
S-Pak®
Diam. du filtre
47 mm
Dimension de pores
0.8 μm pore size
Entrée
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type bottled water
sample type sport drink
sample(s) (environmental)
sample type soft drink
sample type pharmaceutical(s)
sample type cider
sample type beer
sample type food(s)
sample type cosmetics
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Compatibilité
for use with Microfil® Filtration Unit
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres membranes S-Pak sont constitués d'une membrane en esters de cellulose blanche, quadrillée, de 0,8 µm de dimension de pores et de 47 mm de diamètre. Stériles, prêts à l'emploi et conditionnés sous emballage individuel, ils sont faciles à utiliser, non toxiques et ne comportent aucune zone hydrophobe. Ils sont utilisés pour le recouvrement des bactéries et autres micro-organismes présents dans les boissons, l'eau et l'environnement.
Application
Méthode de filtration sur membrane pour l'analyse microbiologique de boissons, telles que l'eau, le vin, la bière et les boissons pour sportifs.
Conditionnement
Sous emballage individuel, avec papier séparateur bleu, stérile
Informations légales
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Contenu apparenté
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing