Key Documents
8.53090
Sigma-Aldrich
Boc-D-His-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-D-His-OH, N-α-t.-Boc-D-histidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H17N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
193-197 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C11H17N3O4/c1-11(2,3)18-10(17)14-8(9(15)16)4-7-5-12-6-13-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,17)(H,15,16)/p-1/t8-/m1/s1
Clé InChI
AYMLQYFMYHISQO-MRVPVSSYSA-M
Description générale
Standard building block for introduction of D-histidine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Replaces: 04-13-0014
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in water): -15.0 - -12.0 °
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable