Principaux documents
8.51088
Sigma-Aldrich
TOTU
Novabiochem®
Synonyme(s) :
TOTU, O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethylenamino]-N,N,NÆ,NÆ-tetramethyluronium tetrafluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H17BF4N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Puissance
500-650 mg/kg LD50, oral (Rat)
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
142-148 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[B-](F)(F)(F)F.N([C+](N(C)C)ON=C(C(=O)OCC)C#N)(C)C
InChI
1S/C10H17N4O3.BF4/c1-6-16-9(15)8(7-11)12-17-10(13(2)3)14(4)5;2-1(3,4)5/h6H2,1-5H3;/q+1;-1
Clé InChI
FPQVGDGSRVMNMR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
TOTU is an excellent alternative to HOBt-based coupling reagents such as HBTU and TBTU. It has high reactivity and is likely to have low allergenicity and low explosivity. The by-products of using this coupling reagent are water-soluble, making it an ideal choice for solution phase coupling reactions.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] G. Breipohl & W. Koenig, US patent 5166394.
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): conforms
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clear soluble
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Novabiochem® propose un grand nombre de réactifs de couplage pour l'activation in situ. Les réactifs d'activation in situ sont faciles à utiliser, réagissent rapidement (même avec les acides aminés encombrés stériquement) et leur utilisation n'entraîne généralement pas de réactions secondaires.
Novabiochem® propose un grand nombre de réactifs de couplage pour l'activation in situ. Les réactifs d'activation in situ sont faciles à utiliser, réagissent rapidement (même avec les acides aminés encombrés stériquement) et leur utilisation n'entraîne généralement pas de réactions secondaires.
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.
Novabiochem® propose un grand nombre de réactifs de couplage pour l'activation in situ. Les réactifs d'activation in situ sont faciles à utiliser, réagissent rapidement (même avec les acides aminés encombrés stériquement) et leur utilisation n'entraîne généralement pas de réactions secondaires.
Afficher tout