Documents
8.51087
Sigma-Aldrich
PyClock
6-Chloro-benzotriazole-1-yloxy-tris-pyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate Novabiochem®
Synonyme(s) :
PyClock, 6-Chloro-benzotriazole-1-yloxy-tris-pyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H27ClF6N6OP2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
554.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
165-175 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C18H27ClN6OP.F6P/c19-16-7-8-17-18(15-16)25(21-20-17)26-27(22-9-1-2-10-22,23-11-3-4-12-23)24-13-5-6-14-24;1-7(2,3,4,5)6/h7-8,15H,1-6,9-14H2;/q+1;-1
Clé InChI
QJZCQEPNBRAYQL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
PyClocK is the 6-chloro analog of PyBOP. Reaction of protected amino acids with PyClocK in the presence of base generates the corresponding 6-chloro-1-benzotriazolyl (Cl-OBt) ester. These active esters are considerably more reactive than those produced when using PyBOP or HBTU, owing to 6-chloro-1-hydroxybenzotriazole (Cl-HOBt) being more acidic than HOBt. PyClocK is an excellent coupling reagent for situations where carboxyl activation may be sluggish, such as cyclizations and fragment condensations, as unlike imminium-based reagents such as HBTU and HATU excess PyClocK cannot cause end-capping of peptide chains.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): conforms
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (5% in NMP (1-Methyl-2-pyrrolidone)): clear
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Novabiochem® propose un grand nombre de réactifs de couplage pour l'activation in situ. Les réactifs d'activation in situ sont faciles à utiliser, réagissent rapidement (même avec les acides aminés encombrés stériquement) et leur utilisation n'entraîne généralement pas de réactions secondaires.
Novabiochem® propose un grand nombre de réactifs de couplage pour l'activation in situ. Les réactifs d'activation in situ sont faciles à utiliser, réagissent rapidement (même avec les acides aminés encombrés stériquement) et leur utilisation n'entraîne généralement pas de réactions secondaires.
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.
Afficher tout