Principaux documents
8.41088
Sigma-Aldrich
trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, trans-Hexahydrophthalic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
218-975-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (acidimetric)
Forme
powder
Pf
220-221 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1C(CCCC1)C(=O)O
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
QSAWQNUELGIYBC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 224 °C
Melting range (upper value): ≤ 227 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable