Principaux documents
S443824
CIS-1,2-CYCLOHEXANEDICARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.182
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.