Merck
Toutes les photos(5)
Documents
8.22275
Supelco
N,N-Diméthylformamide
EMPLURA®
Synonyme(s) :
DMF, N,N-Diméthylméthanamide, Diméthylamide de l'acide formique, DMF, NSC 5356
About This Item
Formule linéaire :
HCON(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
73.09
Numéro Beilstein :
605365
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
200-679-5
Nomenclature NACRES :
NA.05
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2.7 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPLURA®
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
833 °F
Puissance
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
15.2 %
Impuretés
≤0.1% Water
Indice de réfraction
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
Point d'ébullition
153 °C (lit.)
Pf
−61 °C (lit.)
Température de transition
flash point 57.5 °C
Densité
0.944 g/mL (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clé InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
EMPLURA® est notre alternative économique aux qualités de grande pureté. Avec EMPLURA, nous proposons une gamme de solvants destinée à diverses applications de base des industries non réglementées et aux applications moins exigeantes, le travail de préparation en laboratoire et les applications de nettoyage. Les solvants EMPLURA présentent des spécifications suffisantes pour les paramètres les plus importants.
Application
Solvant pour de nombreux composés organiques hydrophobes
Remarque sur l'analyse
Pureté (GC) : ≥ 99,0 %
Identité (IR) : conforme
Densité (d 20 °C/4 °C) : 0,948 - 0,949
Eau : ≤ 0,10 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
135.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.5 °C - closed cup
Contenu apparenté
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.