Principaux documents
8.21959
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonamide
for synthesis
Synonyme(s) :
Benzenesulfonamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
202-637-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Puissance
991 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
149-152 °C
Température de transition
flash point 250 °C
Solubilité
4.3 g/L
Masse volumique apparente
700 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(N)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7NO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,7,8,9)
Clé InChI
KHBQMWCZKVMBLN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 155 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3