Documents
8.20956
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid, Perfluoropropionic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3HF5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
207-021-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
52 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
96-97 °C/984 hPa
Densité
1.57 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3HF5O2.Ag/c4-2(5,1(9)10)3(6,7)8;/h(H,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.571 - 1.575
Colour (visual): colorless to yellowish to pink to brownish
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3