Principaux documents
8.20698
Sigma-Aldrich
1,3-Indanedione
for synthesis
Synonyme(s) :
1,3-Indanedione, 1,3-Hydrindenedione, 1,3-Dioxoindane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
210-109-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥89.0% (GC)
Forme
powder
Pf
129-132 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H6O2/c10-8-5-9(11)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-4H,5H2
Clé InChI
UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 89.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable