Key Documents
8.20447
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlorophenol
for synthesis
Synonyme(s) :
2,3-Dichlorophenol
About This Item
Formule linéaire :
2,3-(Cl)2C6H3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
209-399-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
powder
Point d'ébullition
206 °C/1013 hPa
Pf
57-60 °C
Température de transition
flash point 115 °C
Densité
1.40 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H
Clé InChI
UMPSXRYVXUPCOS-UHFFFAOYSA-N
Application
2,3-Dichlorophenol for synthesis. CAS 576-24-9, chemical formula 2,3-(Cl)₂C₆H₃OH.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - closed cup