D69807
2,3-Dichlorophenol
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
crystals
Point d'ébullition
206 °C (lit.)
Pf
55-57 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H
Clé InChI
UMPSXRYVXUPCOS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - closed cup