8.20015
1-Adamantaneammonium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Adamantaneammonium chloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride
Forme
powder
Puissance
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
360 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H/t7-,8+,9-,10-;
Clé InChI
WOLHOYHSEKDWQH-SOVZANNPSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable