Key Documents
8.18383
Sigma-Aldrich
Amantadine sulfate
for synthesis
Synonyme(s) :
Amantadine sulfate, 1-Aminoadamantane sulfate, Adamantylamine sulfate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H34N2 · xH2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.50 (free base basis)
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
250-604-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
pH
4.9 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Pf
299-301 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2C10H17N.H2O4S/c2*11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;1-5(2,3)4/h2*7-9H,1-6,11H2;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
MYWTWSQFJLXGGQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (of S): ≥ 98.0 %
Sulfated ash:
≤ 0.20 %
Identity (IR):
passes test
Sulfated ash:
≤ 0.20 %
Chloride: ≤ 0.04 %
Identity (IR):
passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable