Key Documents
8.18872
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Methoxyethylamine, 2-Aminoethyl methyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
75.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
203-712-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
285 °C
Puissance
1570 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
3-16.10 % (v/v)
Indice de réfraction
n20/589 1.4594
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
95 °C/1013 hPa
Pf
-82 °C
Température de transition
flash point 12 °C
Densité
0.87 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
Clé InChI
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.874
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C