Principaux documents
8.18559
Sigma-Aldrich
Allyl cyanoacetate
for synthesis
Synonyme(s) :
Allyl cyanoacetate, Cyanoacetic acid allyl ester
About This Item
Formule linéaire :
NCCH2COOCH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
236-423-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.05 hPa
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
160 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
89-90 °C/5 hPa
Pf
-40.0 °C
Température de transition
flash point 91 °C
Densité
1.072 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-5-9-6(8)3-4-7/h2H,1,3,5H2
Clé InChI
WXKCRCGKCOKJEF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.072 - 1.073
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3