Principaux documents
184365
Sigma-Aldrich
(Methylsulfonyl)acetonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3SO2CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
81-84 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
sulfone
Chaîne SMILES 
CS(=O)(=O)CC#N
InChI
1S/C3H5NO2S/c1-7(5,6)3-2-4/h3H2,1H3
Clé InChI
FOTRKCAZUSJCQD-UHFFFAOYSA-N
Application
(Methylsulfonyl)acetonitrile was used in the synthesis of:
  • substituted δ-pyrone ring analogues
  • 4,9-dihydropyrrolo[2,1-b]quinazolines containing electron withdrawing groups at the 3-position
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A novel entry to substituted chromones and furochromones through cyclopropane intermediates.
Gammill RB, et al.
Tetrahedron Letters, 33(8), 997-1000 (1992)
An Intramolecular N-Arylation Approach to 3-Functionalized 4, 9-Dihydropyrrolo [2, 1-b] quinazolines.
Suthiwangcharoen N, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 48(3), 706-709 (2011)