8.18084
3-Hydroxypropionitrile
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Hydroxypropionitrile, ß-Cyanoethanol, Ethylene cyanohydrin
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
5250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.0-4.5 (20 °C in H2O, undiluted)
pb
228 °C/1013 hPa
Pf
-46 °C
Température de transition
flash point 128 °C (DIN 51758)
Solubilité
1000 g/L
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
N#CCCO
InChI
1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2
Clé InChI
WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.045 - 1.047
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup